Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Gastät, fast nål Autosampler-spruta, konspets
Produktkod. 13159215
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
500 μL
500 ml
Diameter (metrisk) inre nål:
0,11 mm
0,20 mm
0,32 mm
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Längd (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13159215
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 005866
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge förbättrad lösningsmedelsbeständighet, större temperaturområde och ökad funktionsjämnhet.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Material PTFE-spets (kolv)
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) inre nål 0,11 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,47 mm
Produkttyp Gastät
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Fast