Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Gastät, fast nål Autosampler-spruta, konspets
Produktkod. 13196095
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
500 μL
500 mL
Diameter (metrisk) inre nål:
0.11 mm
0.20 mm
0.32 mm
Diameter (metrisk) yttre nål:
0.47 mm
0.63 mm
Längd (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13196095
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 006868
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge förbättrad lösningsmedelsbeständighet, större temperaturområde och ökad funktionsjämnhet.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Material PTFE-spets (kolv)
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.20 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Produkttyp Gastät
Volym (metrisk) 250μ L
Längd (metrisk) nål 85 mm
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Fast