Läs mer
Buerkle™ Gastät rostfritt stål cylinderpump Utloppsslang/stoppkran
Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
350 ml/slag
560 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Gas-shuttle-metoden förhindrar att ångor strömmar ut i atmosfären. Eventuella ångor som produceras återförs från behållaren som ska fyllas till originalbehållaren via gas-shuttle-röret.
- Gasröret och vätskeröret är dessutom försedda med kranar.
- Delar i kontakt med media: rostfritt stål AISI 304 (1.4301), PTFE, förnicklad mässing, PA som kan leda elektricitet
- Inkluderar gastäta skruvförband med 2 tums fingänga
- För flasköppningar från 16 49 –mm
- Dopprörets diameter: 32 mm
- Pumpen kan tätas hermetiskt med två kulventiler
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 350 ml/slag |
| Vikt (metrisk) | 5.4735 kg |
| Total längd (metrisk) | 69 cm |
| Djup (metriskt) | 57 mm |
| Trummans öppningsdiameter | 2 tum |
| Material | Rostfritt stål V2A |