Läs mer
3M™ Gas- och ångfilter
Handla allt 3M Produkter
Modell:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Förpackningsstorlek:
10 par
2 par
32 par
4 par
Beskrivning
Våra P3 R-partikelfilter har större yta än många standardfilter och erbjuder lätta och välbalanserade andningsskydd för farliga miljöer. För P3 R andningsskydd mot fasta och flytande partiklar och vätefluoridgas upp till 30 ppm (eller upp till 10 x OEL), använd 3M™ Partikelfilter 6038. De ger också ytterligare skydd mot störande organiska ångor och sura gaser under OEL som är inkapslade i ett plasthölje för tuffa applikationer. Våra partikelfilter erbjuder mer yta än många standardfilter. Ytan är 1,8 x större än 3M™ Partikelfilter 2000-serien filtrerar och kan potentiellt öka livslängden i vissa applikationer. De erbjuder lågt andningsmotstånd och bra balans när de är anslutna till din mask och är designade för att optimera ditt synfält. De kan klickas på plats snabbt och enkelt, och de kan användas med alla 3M™ Återanvändbara masker som har en bajonettliknande anslutning. Det hårda fodralet skyddar mot gnistor och hög värme, och det är idealiskt för tuffa miljöer där enkel dekontaminering och skydd behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN143: 2000 |
| Anslutningstyp | Bajonett |
| Beskrivning | Skyddar mot fasta ämnen och flytande partiklar P3R, HF upp till 10 x TLV dessutom mot organisk ånga och sura gaser under OEL i en stabil plastbur för tuffa applikationer. |
| Filtertyp | P3R |
| Produkttyp | Partikelfilter |
| För användning med (applikation) | Slipning, Slipning, Polering, Livsmedelstillverkning, Konstruktion/brytning, Träbearbetning, Farmaceutiska/pulveriserade kemikalier, Vattenblästring, Glasfiberinstallation, Asbestrelaterade uppgifter |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för 3M™ 6000 och 3M™ 7000-seriens halv- och helmasker |
| Modell | 6038 |
| Kvantitet | 10/Pk. |