Läs mer
3M™ Gas- och ångfilter
Produktkod. 15769007 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Förpackningsstorlek:
10 par
2 par
32 par
4 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15769007 6075 4 par
12352339 6059 4 par
15749007 6099 2 par
15729067 6057 4 par
15789007 6054 32 par
16802016 6055 4 par
15799007 6051 4 par
15759027 6038 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15769007 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000034746
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    698.53 SEK / 4 par
    Save 341.47 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Gas- och ångfilter; återanvändbara masker med bajonettkoppling och är designade för att optimera ditt synfält. Våra filter erbjuder lätt och välbalanserat andningsskydd för farliga miljöer.
Färgkodade etiketter enligt klassificeringssystemet EN14387 för att visa vilken typ av skydd de ger. Dessa lätta filter kombinerar skydd med komfort, och de är kompatibla med vårt utbud av halv- och helmasker för säkert arbete i farliga miljöer. De erbjuder lågt andningsmotstånd och bra balans när de är anslutna till din mask, och de är designade för att optimera ditt synfält. De kan klickas på plats snabbt och enkelt, och de kan användas med alla 3M™ Återanvändbara masker som har en bajonettliknande anslutning. De kan även användas i kombination med 3M™ Partikelfilter och 3M™ 501 partikelfilterhållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Patronfilter
Certifikat och efterlevnad CE
Anslutningstyp Bajonett
Beskrivning Oorganiska ångor och sura gaser, Organiska ångor bp av> 65 °C
Färg Vitt
Filtertyp Formaldehyd/organisk ånga
Produkttyp Gas- och ångpatron
Filtereffektivitet A1
För användning med (applikation) Skydda mot organiska ångor
För användning med (utrustning) Halv- och helmasker
Modell 6075
Kvantitet 1 par
Vikt (metrisk) 100 g