Description
Färgkodade etiketter enligt klassificeringssystemet EN14387 för att visa vilken typ av skydd de ger. Dessa lätta filter kombinerar skydd med komfort, och de är kompatibla med vårt utbud av halv- och helmasker för säkert arbete i farliga miljöer. De erbjuder lågt andningsmotstånd och bra balans när de är anslutna till din mask, och de är designade för att optimera ditt synfält. De kan klickas på plats snabbt och enkelt, och de kan användas med alla 3M™ Återanvändbara masker som har en bajonettliknande anslutning. De kan även användas i kombination med 3M™ Partikelfilter och 3M™ 501 partikelfilterhållare.
Specifications
Specifications
| Patrontyp | Patronfilter |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Anslutningstyp | Bajonett |
| Beskrivning | Organiska ångor med kokpunkt< 65 °C |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Gas och ånga |
| Produkttyp | Gas- och ångpatron |
| Filtereffektivitet | A2 |
| För användning med (applikation) | Skydd mot organiska ångor (kokpunkt över 65%) |
| För användning med (utrustning) | Halv- och helmasker |
| Show More |