Beskrivning
- Inkluderar specifikationer för att ge skydd mot partikelrisker, gas& ångfaror eller en kombination av båda
- Har en DIN40 mm gängad anslutning
- Observera att filter i DT-serien tidigare var kända som Pro2000-filter
- För att identifiera vilket filter som är lämpligt för din miljö och för att hjälpa till med implementeringen av ett filterbyteschema, använd 3M Livslängd och utvald programvara, tillgänglig från www.3m.com/sls.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kombinationspatron/filter |
| För användning med (utrustning) | 3M™ Återanvändbara halvmasker HF-300-serien, Återanvändbara helmasker FF-300-serien, FF-600-serien, motordrivna andningsskydd PF-600E-serien |
| Modell | DT-4001E |
| Kvantitet | 10/Cs. |