Läs mer
Gas-Washing-Bottle 100ml, Por. 0, NS 34/35
Brand:  Robu 34100
Gas-Washing-Bottle 100ml, Por. 0, NS 34/35
Produktkod. 10032141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1450.34 SEK / Varje
    Save 199.66 SEK
    12% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-02-2026