Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Gastvättflaskhuvud med filterskiva
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12596
- Med kon NS 29/32
- Material: DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Slang |
| Typ | GL 14 anslutningar |
| Porositet | 1 |
| För användning med (utrustning) | Gastvättflaskor enl. till DIN 12463 |
| Kvantitet | 1 |