Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Gastvättflaskhuvud utan filterskiva
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12596, med kon
- För flaskor enl. till DIN 12463
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Slang |
| Typ | Gastvättflaskhuvud utan filterskiva |
| Inkluderar | Oliver i glas |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Diameter (metrisk) Utsida | 11 mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12596 |
| Kvantitet | 1 förpackning |