Läs mer
GAS2 Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Produktkod. 18366432 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18366432 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18366432 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298799R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4834.96 SEK
    4002.60 SEK / 0.1ml
    Save 832.36 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GAS2 Polyclonal specifically detects GAS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GAS2
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias GAS-2, growth arrest-specific 2, growth arrest-specific protein 2, MGC32610
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human GAS2.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2620
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus