missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GAS8 Antibody (OTI10G2), FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 30029725 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30029725 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30029725 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP270795F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

GAS8 Monoclonal antibody specifically detects GAS8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GAS8
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI10G2
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias GAS-11, GAS11MGC138326, GAS-8, growth arrest specific 11, growth arrest-specific 11, growth arrest-specific 8, Growth arrest-specific protein 11, growth arrest-specific protein 8
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human GAS8 (NP_001472) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2622
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.