missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GAS8 Mouse anti-Human, Clone: OTI10G2, lyophilized, TrueMAB™

Produktkod. 17690002
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17690002 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17690002 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer CF808629

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

This gene includes 11 exons spanning 25 kb and maps to a region of chromosome 16 that is sometimes deleted in breast and prostrate cancer. The second intron contains an apparently intronless gene, C16orf3, that is transcribed in the opposite orientation. This gene is a putative tumor suppressor gene.

Specifikationer

Antigen GAS8
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI10G2
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen GAS8
Genaccessionsnr. O95995
Gene Alias CILD33, DRC4, GAS11
Gensymboler GAS8
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human GAS8 produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2622
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.