Läs mer
- Home
- Products
- Pumps
- Pumpdelar och tillbehör
- Pumptätningar
- RETSCH Packning för slipning av burk
RETSCH Packning för slipning av burk
Produktkod. 10472080 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål, PTFE
Zirkoniumoxid
Zirkoniumoxid, volframkarbid
För användning med (utrustning):
1,5 ml malningsburk
10 mL slipburk
10 ml malningsburk
25 mL slipburk
25 mL slipburk, zirkoniumoxid
25 ml malningsburk
35 mL slipburk
35 ml malningsburk
5 mL slipburk
5 ml malningsburk
50 mL slipburk
Kvantitet:
1 förpackning
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
| Produktkod. | Material | För användning med (utrustning) | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10472080 | Zirkoniumoxid | 35 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
| 11924362 | Rostfritt stål, PTFE | 1,5 ml malningsburk | 10-pack | Varje |
| 15350984 | Rostfritt stål, PTFE | 10 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 10466739 | Rostfritt stål, PTFE | 10 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
| 15330984 | Rostfritt stål, PTFE | 25 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 15340984 | Zirkoniumoxid | 25 mL slipburk, zirkoniumoxid | 1 förpackning | Varje |
| 15320984 | Rostfritt stål, PTFE | 35 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 10250315 | Zirkoniumoxid, volframkarbid | 25 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
| 11944362 | Rostfritt stål | 35 ml malningsburk | 10-pack | Varje |
| 15310984 | Rostfritt stål, PTFE | 50 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 15300984 | Rostfritt stål, PTFE | 5 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 11934362 | Rostfritt stål, PTFE | 5 ml malningsburk | 10-pack | Varje |
| 10290773 | Rostfritt stål | 25 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10472080
Leverantör
RETSCH
Leverantörsnummer
22.085.0004
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
3006.76 SEK
754.42 SEK / Paket med 10
Save 2252.34 SEK
74% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 35 ml malningsburk |
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Zirkoniumoxid |
| Typ | Packning |