Läs mer
RETSCH Packning för slipning av burk
Handla allt Retsch Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål, PTFE
Zirkoniumoxid
Zirkoniumoxid, volframkarbid
För användning med (utrustning):
1,5 ml malningsburk
10 ml malningsburk
25 ml malningsburk
35 ml malningsburk
5 ml malningsburk
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 35 ml malningsburk |
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Packning |