Läs mer
- Home
- Products
- Pumps
- Pumpdelar och tillbehör
- Pumptätningar
- RETSCH Packning för slipning av burk
RETSCH Packning för slipning av burk
Produktkod. 15320984 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål, PTFE
Zirkoniumoxid
Zirkoniumoxid, volframkarbid
För användning med (utrustning):
1,5 ml malningsburk
10 mL slipburk
10 ml malningsburk
25 mL slipburk
25 mL slipburk, zirkoniumoxid
25 ml malningsburk
35 mL slipburk
35 ml malningsburk
5 mL slipburk
5 ml malningsburk
50 mL slipburk
Kvantitet:
1 förpackning
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
| Produktkod. | Material | För användning med (utrustning) | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 15320984 | Rostfritt stål, PTFE | 35 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 11924362 | Rostfritt stål, PTFE | 1,5 ml malningsburk | 10-pack | Varje |
| 15350984 | Rostfritt stål, PTFE | 10 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 10466739 | Rostfritt stål, PTFE | 10 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
| 15330984 | Rostfritt stål, PTFE | 25 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 15340984 | Zirkoniumoxid | 25 mL slipburk, zirkoniumoxid | 1 förpackning | Varje |
| 10250315 | Zirkoniumoxid, volframkarbid | 25 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
| 11944362 | Rostfritt stål | 35 ml malningsburk | 10-pack | Varje |
| 15310984 | Rostfritt stål, PTFE | 50 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 10472080 | Zirkoniumoxid | 35 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
| 15300984 | Rostfritt stål, PTFE | 5 mL slipburk | 1 förpackning | Varje |
| 11934362 | Rostfritt stål, PTFE | 5 ml malningsburk | 10-pack | Varje |
| 10290773 | Rostfritt stål | 25 ml malningsburk | 10-pack | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15320984
Leverantör
RETSCH
Leverantörsnummer
03.111.0290
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 35 mL slipburk |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Material | Rostfritt stål, PTFE |
| Typ | Packning |