Learn More
RETSCH Packning för slipning av burk
Shop All Retsch Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål, PTFE
Zirconium Oxide, Tungsten Carbide
Zirkoniumoxid
För användning med (utrustning):
1.5 mL Grinding Jar
10 mL Grinding Jar
25 mL Grinding Jar
35 mL Grinding Jar
5 mL Grinding Jar
Kvantitet:
10-pack
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | 1.5 mL Grinding Jar |
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Rostfritt stål, PTFE |
| Typ | Packning |