Läs mer
Macherey-Nagel™ Ersättningspackningar för NucleoVac 96
Produktkod. 15829067
Change view
Kvantitet:
2 vardera
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
15829067 2 vardera 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15829067 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740248
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Set med två packningar för NucleoVac 96 Vacuum Manifold
NucleoVac 96 Vacuum Manifold är designad för snabb manuell parallell rening av nukleinsyror med hjälp av 8-brunnars och 96-brunnars NucleoSpin och NucleoFast kit. Tidskrävande centrifugerings- och dekanteringssteg elimineras genom användning av vakuum.
  • NucleoVac 96 Vacuum Manifold består av grenrörets bas och lock, en distanssats och en avfallsbehållare.
  • Spacer set innehåller:
    • 2 distanser MTP/MULTI-96 PLATOR
    • 2 distansbrickor RUNDBRUNNSBLOCK
    • 2 distansbrickor KVADRAT-BRUNNSBLOCK
    • 2 distanser MICROTUBE RACKS
  • För användning av NucleoSpin™ 8-brunnars remsor, startset A (kolumnhållare och dummy remsor) krävs
Specifikationer
Produkttyp Packningar
För användning med (utrustning) NucleoVac 96 vakuumfördelare
Inkluderar Set med ersättningspackningar
Kvantitet 2 vardera