Läs mer
Heidolph™ Packningstätning för roterande förångare
Produktkod. 10592672 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Spänning:
115/230 VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10592672 115/230 VAC Varje
1 options
Produktkod. 10592672 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 2330010130
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av glasmaterial är den ultraresistenta FFKM-packningen för applikationer med mycket nötande lösningar idealisk i forsknings-, vetenskapliga och andra laboratoriemiljöer.
  • Vakuumförslutning
  • Standard FKM reservtätning
  • Ultrabeständig FFKM-tätning för applikationer med mycket abrasiva lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Typ Packning
Spänning 115/230 VAC