Läs mer
Labconco™ Packningsventil
Produktkod. 15318467 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Frizon™ frystork
Produktkod. För användning med (utrustning)
15318467 Frizon™ frystork
1 options
Produktkod. 15318467 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7505800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.90 SEK
    22.40 SEK / Paket med 1
    Save 5.50 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Labconco™ Packningsventil är en ersättningsgummipackning för användning med FreeZone frystorkar.
FreeZone Frystorkar
  • Designad för att hantera lyofiliseringsbehoven hos forsknings- och pilotanläggningslaboratorier
  • Alla storlekar/modeller inkluderar en stor pekskärm
  • Lyo-Works™ OS
    • Ger en realtidsvisning av temperatur och vakuumnivå
    • Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Konsolmodeller erbjuds i en rad storlekar med valfri stoppbricka
  • Samlare som når -50 °C är lämpliga för lyofilisering av vattenhaltiga prover
  • Samlare som når -84 °C är idealiska för frystorkning av prover med låga eutektiska temperaturer, inklusive sådana som innehåller acetonitril
Specifikationer
Typ Packning
Färg Svart
Modell 7505800
Material Gummi
För användning med (utrustning) Frizon™ frystork
Vikt (engelska) 1.0 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg