Läs mer
Gasoline Range Organics (EPA), alternativ formulering, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16329897 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16329897 1 ml
1 options
Produktkod. 16329897 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer GROEPA2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,2,4-trimetylpentan540-84-11500 μg/ml
2-metylpentan107-83-51500 μg/ml
Toluen108-88-31500 μg/ml
1,2,4-trimetylbensen95-63-61000 μg/ml
m-xylen108-38-31000 μg/ml
o-xylen95-47-61000 μg/ml
p-xylen106-42-31000 μg/ml
Bensen71-43-2500 μg/ml
Etylbensen100-41-4500 μg/ml
n-heptan142-82-5500 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Analyt- eller komponentnamn 501 Benzene; 500 Ethylbenzene; 500 Heptane; 1500 2-Methylpentane; 1500 Toluene; 1000 1,2,4-Trimethylbenzene; 1500 2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Element Benzene, Ethylbenzene, Heptane, 2-Methylpentane, Toluene, 1,2,4-Trimethylbenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning