Läs mer
BD GasPak™ Tillbehör
Typ:
Avgifter för katalysatorbyte
CO2-indikatorremsa
Slanghållare
Torr anaerob indikatorremsa
Kvantitet:
1 vardera
10-pack
100-pack
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Varje
Beskrivning
GasPak™ EZ Gas Generating Systems är kompletta, integrerade system som snabbt producerar atmosfärer som är lämpliga för att stödja den primära isoleringen och odlingen av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier genom användning av gasgenererande påsar inuti inkubationsbehållare för flera användningsområden.
Tillbehör inkluderar:
- CO 2 -indikatorremsor
- Torra anaeroba indikatorremsor
- Slanghållare
- Katalysatorbytesladdningar
- Katalysatorreaktionskammare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slanghållare |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Beskrivning | Klar rörhållare i plast |
| För användning med (applikation) | Producera atmosfärer som är lämpliga för att stödja primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier |
| För användning med (utrustning) | BD GasPak™ |
| Håller | 16,5 x 128 rör (13) |
| Kvantitet | 1 vardera |