Läs mer
BD GasPak™ Tillbehör
Produktkod. 11713473
Change view
Typ:
CO2-indikatorremsa
Katalysatorersättningsladdningar
Slanghållare
Torr anaerob indikatorremsa
Kvantitet:
1 vardera
10-pack
100-pack
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet unitSize
11713473 CO2-indikatorremsa 50-pack Paket med 50
11703473 Torr anaerob indikatorremsa 100-pack Paket med 100
15930997 Katalysatorersättningsladdningar 10-pack Varje
10252705 Slanghållare 1 vardera Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11713473 Leverantör BD Leverantörsnummer 271055
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används med GasPak™ EZ Gas Generating Systems. BD™ GasPak™ Tillbehör används med dessa kompletta, integrerade system för snabb, vattenfri och katalysatorfri gasgenerering. Kan användas för att stödja en anaerob, mikroaerofil eller CO 2 -berikad miljö.
GasPak™ EZ Gas Generating Systems är kompletta, integrerade system som snabbt producerar atmosfärer som är lämpliga för att stödja den primära isoleringen och odlingen av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier genom användning av gasgenererande påsar inuti inkubationsbehållare för flera användningsområden.
Tillbehör inkluderar:
  • CO 2 -indikatorremsor
  • Torra anaeroba indikatorremsor
  • Slanghållare
  • Katalysatorbytesladdningar
  • Katalysatorreaktionskammare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CO2-indikatorremsa
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Beskrivning Indikator anger att koldioxidkoncentrationen i atmosfären är 3 % eller högre.
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Producera atmosfärer som är lämpliga för att stödja primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier
För användning med (utrustning) BD GasPak™
Kvantitet 50-pack