Läs mer
Thermo Scientific™ Täck för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15325897 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Gashuv
Gavelskydd
Material:
Polykarbonat
Rostfritt stål
Rostfritt stål
För användning med (utrustning):
Precision 10L vattenbad för allmänt bruk
Precision 15L skakvattenbad
Precision 20L och 28L allmänna vattenbad
Precision 2L och 5L allmänna vattenbad
Precision 2L vattenbad för allmänt bruk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15325897
Brand: Thermo Scientific™ GPSSL20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplettera dina vattenbad med en gaskåpa, gavellock, designad för att passa stora flaskor, eller koncentriskt ringskydd för ångning.
Funktioner
Gashuvar
  • Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
  • Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
  • Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
  • Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
Gavelskydd
  • Förbättrad gångjärnsdesign stöder konfiguration med öppet lock och enkel borttagning av locket
  • Passar högre laboratorieartiklar med utökad höjd
  • Modeller av polykarbonat och rostfritt stål tillgängliga
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20, 28 L
För användning med (utrustning) Precision 20L och 28L allmänna vattenbad
Typ Gavelskydd
Material Rostfritt stål