Läs mer
Thermo Scientific™ Täck för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15335897 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Gashuv
Gavelskydd
Material:
Polykarbonat
Rostfritt stål
Stainless Steel
För användning med (utrustning):
Precision 10L vattenbad för allmänt bruk
Precision 15L skakvattenbad
Precision 20L och 28L allmänna vattenbad
Precision 2L och 5L allmänna vattenbad
Precision 2L vattenbad för allmänt bruk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15335897
Brand: Thermo Scientific™ 3162639
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplettera dina vattenbad med en gaskåpa, gavellock, designad för att passa stora flaskor, eller koncentriskt ringskydd för ångning.
Gashuvar
  • Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
  • Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
  • Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
  • Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Precision 15L skakvattenbad
Typ Gashuv
Material Stainless Steel