Läs mer
Thermo Scientific™ Täck för Precision™ Vattenbad
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Gashuv
Gavelskydd
Material:
Polykarbonat
Rostfritt stål
Stainless Steel
För användning med (utrustning):
Precision 10L vattenbad för allmänt bruk
Precision 15L skakvattenbad
Precision 20L och 28L allmänna vattenbad
Precision 2L och 5L allmänna vattenbad
Precision 2L vattenbad för allmänt bruk
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Komplettera dina vattenbad med en gaskåpa, gavellock, designad för att passa stora flaskor, eller koncentriskt ringskydd för ångning.
Gashuvar
- Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
- Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
- Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
- Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
Services
1 år
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Precision 15L skakvattenbad |
| Typ | Gashuv |
| Material | Stainless Steel |