Läs mer
Thermo Scientific™ Täck för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15375887 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Gashuv
Gavelskydd
Material:
Polykarbonat
Rostfritt stål
Rostfritt stål
För användning med (utrustning):
Precision 10L vattenbad för allmänt bruk
Precision 15L skakvattenbad
Precision 20L och 28L allmänna vattenbad
Precision 2L och 5L allmänna vattenbad
Precision 2L vattenbad för allmänt bruk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15375887
Brand: Thermo Scientific™ TSGPACL20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplettera dina vattenbad med en gaskåpa, gavellock, designad för att passa stora flaskor, eller koncentriskt ringskydd för ångning.
Gashuvar
  • Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
  • Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
  • Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
  • Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
Gavelskydd
  • Förbättrad gångjärnsdesign stöder öppen lockkonfiguration och enkel borttagning av locket
  • Passar högre laboratorieartiklar med utökad höjd
  • Modeller av polykarbonat och rostfritt stål tillgängliga
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20, 28 L
För användning med (utrustning) Precision 20L och 28L allmänna vattenbad
Typ Gavelskydd
Material Polykarbonat
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis