Läs mer
Cole-Parmer™ Gast Vakuumpump med hög kapacitet med mätare, regulator och avlastning
Produktkod. 11705319 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1,79 CFM, 51 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11705319 1,79 CFM, 51 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 11705319 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0706105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Om du behöver en liten, tyst källa för vakuum eller tryck, hittar du enheten för din applikation i Gast linje Vakuumpump med hög kapacitet. Dessa pumpar finns tillgängliga i enkel- och dubbelhuvudstilar.
  • Friluftskapacitet upp till 2,2 cfm (62,3 l/min.)
  • Fläktkyld motor med skuggad pol har termisk överbelastningsbrytare för att skydda ditt pumpsystem
  • Olika pumpmodeller har parallella pumphuvuden för högre kapacitet eller serier för större vakuum
  • Välj vakuumpumpar med eller utan mätare, regulatorer och ventiler
  • Går torrt
Specifikationer
Hästkraft 1/4 hp
Motortyp Permanent delad kondensator
Amperage 2 amp
Beskrivning Vakuumpump med hög kapacitet
Bullernivå 68 dB
Temperatur (engelska) Max. 100 °F
Temperatur (metrisk) Max 38 °C
Flödeshastighet 1,79 CFM, 51 l/min.
Frekvens 50 Hz
Pumptyp Vakuumsystem
Spänning 220 V