Läs mer
Cole-Parmer™ Gast Oilles luftkompressor
Produktkod. 15794598 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Motorhastighet:
0 hk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Motorhastighet unitSize
15794598 0 hk Varje
1 options
Produktkod. 15794598 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0705415
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Membranluftkompressorer erbjuder oljefri, kall luft, även vid maximal drift. Luft som kommer in i pumpen kommer inte nära motorn för att ta upp värme.
  • Membrankompressorpump
  • Praktiskt taget underhållsfri
  • Idealisk för lätta applikationer
Specifikationer
Amperage 0,4 ampere
Inkluderar Nätsladd utan kontakt
Motorhastighet 0 hk
Beskrivning Oljefri luftkompressor, membrankompressorpump 1,1 cfm
Material PTFE, rostfritt stål och våta delar av aluminium
Modell DOA-P501-BN
Temperatur (engelska) Max. 100 °F
Temperatur (metrisk) Max 38 °C
Total höjd (engelska) 7,625 tum.
Total höjd (metrisk) 19.37 cm
Total längd (engelska) 7,625 tum.
Total längd (metrisk) 19.37 cm
Total bredd (engelska) 5,125 tum.
Total bredd (metrisk) 13.2 cm
Maximalt tryck 60 psi
Spänning 220/240 V