Läs mer
Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för GC-instrument
Produktkod. 13496876 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
26s G
Längd (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Nålpunktstil:
Kon
Sidohål
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Längd (metrisk) Nålpunktstil unitSize
13496876 500 μL 23 G 57 mm Sidohål Varje
10515995 10 μl 26 G 50 mm Kon Paket med 6
10478654 10 μl 26 G 50 mm Kon Varje
10548395 25μ L 23 G 50 mm Kon Varje
10279784 25μ L 26 G 50 mm Kon Varje
10241765 100 μl 23 G 50 mm Kon Varje
10289594 100 μl 26 G 50 mm Kon Varje
10331485 250μ L 26 G 50 mm Kon Varje
10025934 500 μL 26 G 50 mm Kon Varje
10289784 1 ml 26 G 50 mm Sidohål Varje
10723287 2,5 ml 26 G 50 mm Sidohål Varje
13426866 100 μl 26s G 85 mm Kon Varje
15214573 10 μl 23 till 26 G 42 mm Kon Varje
13466866 100 μl 23 G 85 mm Sidohål Varje
10781534 10 μl 23 G 50 mm Kon Varje
13486876 500 μL 26 G 85 mm Kon Varje
13476876 500 μL 26 G 57 mm Kon Varje
30040347 10 μl 23 G 42 mm Kon -
30040348 10 μl 23 G 42 mm Kon -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 13496876 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365J2441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välja Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för exakt, reproducerbar GC-provintroduktion med hjälp av en fäst nål och en kolv som skapar en tät försegling.
Få hållbarhet, klarhet och noggrannhet i gaskromatografi (GC) provintroduktion för förtroende för analysresultat, gång efter gång. Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål har en fäst nål och en kolv som skapar en tät tätning med cylindern. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibiliteter för autosamplare för gaskromatografi. De finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Varaktighet
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Större temperaturområde
  • Ökad driftjämnhet
  • Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
  • Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
  • Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
  • Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Längd (metrisk) 57 mm
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
Anslutningstyp Fast
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.