Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella, fast nål, gastäta sprutor för GC-instrument
Produktkod. 10782317 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
23s G
25 g
26 G
26s G
Längd (metrisk) nål:
50 mm
57 mm
85 mm
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Sidohål
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Längd (metrisk) nål Nålpunktstil unitSize
10782317 500 μL 25 g 50 mm Fasa Varje
12826036 25μ L 23s G 57 mm Kon Varje
13486856 25 μl 26s G 85 mm Kon Varje
12836036 25μ L 26s G 57 mm Kon Varje
12846036 50 μl 23s G 57 mm Kon Varje
13436866 50 μl 26s G 85 mm Kon Varje
13426876 250μ L 26 G 85 mm Kon Varje
10177754 50 μl 25 g 50 mm Fasa Varje
13416876 250μ L 26 G 57 mm Kon Varje
13446876 250μ L 23 G 85 mm Sidohål Varje
10724457 100 μl 25 g 50 mm Fasa Varje
10239214 250μ L 25 g 50 mm Fasa Varje
10025774 1 ml 22 G 50 mm Fasa Varje
15254573 10 μl 26s G 50 mm Trubbig Varje
15284573 25μ L 22s G 50 mm Trubbig Varje
15294573 50 μl 22s G 50 mm Trubbig Varje
15204583 100 μl 22s G 50 mm Trubbig Varje
15214583 500 μL 22s G 50 mm Trubbig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10782317 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365J2831
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välja Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för manuell exakt, reproducerbar GC-provintroduktion med hjälp av en fäst nål och en kolv som skapar en tät försegling.
Få hållbarhet, tydlighet och noggrannhet från Thermo Scientific™ Manuell fast nål, gastäta sprutor. Används för manuell provinjektion i gaskromatografi (GC) instrument, de ger noggrannhet och reproducerbarhet som ger dig förtroende för analytiska resultat, gång efter gång. Dessa sprutor har en fäst nål och en kolv som skapar en tät försegling med cylindern. Välj från en mängd olika storlekar och typer. De finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Varaktighet
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Större temperaturområde
  • Ökad driftjämnhet
  • Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
  • Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
  • Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
  • Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gastät; 500 uL; 50 mm L; 25 gauge fast
Nålmätare 25 g
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.