Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella, fast nål, gastäta sprutor för GC-instrument
Produktkod. 13436866 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
25 μL
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
23s G
25 g
26 G
26s G
Längd (metrisk) nål:
50 mm
57 mm
85 mm
Nålpunktstil:
Cone
Fasa
Kon
Sidohål
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13436866
Brand: Thermo Scientific™ 365G2321
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välja Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för manuell exakt, reproducerbar GC-provintroduktion med hjälp av en fäst nål och en kolv som skapar en tät försegling.
Få hållbarhet, tydlighet och noggrannhet från Thermo Scientific™ Manuell fast nål, gastäta sprutor. Används för manuell provinjektion i gaskromatografi (GC) instrument, de ger noggrannhet och reproducerbarhet som ger dig förtroende för analytiska resultat, gång efter gång. Dessa sprutor har en fäst nål och en kolv som skapar en tät försegling med cylindern. Välj från en mängd olika storlekar och typer. De finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Varaktighet
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Större temperaturområde
  • Ökad driftjämnhet
  • Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
  • Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
  • Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
  • Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 50μ L FN GT, 26s G, 85 mm
Nålmätare 26s G
Längd (metrisk) 85 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Längd (metrisk) nål 85 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
PTFE tippad kolv Ja
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.