Läs mer
Ekastu Safety™ Gastät glasögon
Produktkod. 10702562
Change view
UV-skydd:
Ja
Produktkod. UV-skydd
10702562 Ja
1 options
Produktkod. 10702562 Leverantör Ekastu Safety™ Leverantörsnummer 477231
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Gastäta och dammtäta heltäckande skyddsglasögon som är resistenta mot kemikalier. EKASTU Safety™ Gastäta skyddsglasögon inkluderar antidimmande linser med 99,99 % UV-skydd och innovativ UV 380-teknik.
  • DIN EN 166 1 5 – SN
  • Heltäckande skyddsglasögon som är resistenta mot kemikalier
  • Gastät och dammtät
  • Tillverkad av gummi som är snällt mot huden
  • Med klara trelagers sandwichlinser
  • Anti-dimning
  • Stort synfält
  • Snabbt och enkelt linsbyte
  • Bekväm, tryckfri passform
  • 99,99 % UV-skydd med innovativ UV 380-teknik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 166 1 5 – SN
Linsbeläggning Anti-dimma
Produkttyp Gastät glasögon
För användning med (applikation) Gas- och dammapplikationer, kemikaliebeständiga
Ram färg Svart
Antal per förpackning 1 st.
Material Gummi
UV-skydd Ja