Läs mer
MedChemExpress Gastric mucin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 84082-64-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : <1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣1M NaOH : <1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |