missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gastrin Antibody (GAST/2634), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08696AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Gastrin Monoclonal antibody specifically detects Gastrin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Gastrin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| GAS, gastrin | |
| Recombinant full-length human Gastrin protein (Uniprot: P01350) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Immunology, Signal Transduction | |
| 2520 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GAST/2634 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering