Läs mer
MedChemExpress Gastrin I, human
Produktkod. 16472829
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16472829 1 mg
1 options
Produktkod. 16472829 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1097
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Gastrin I, human is the endogenous peptide produced in the stomach, and increases gastric acid secretion via cholecystokinin 2 (CCK2) receptor.
Specifikationer
Renhet 99.5%
CAS 10047-33-3
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 2098.2 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (23.83 mM∣Need ultrasonic)