Läs mer
MedChemExpress Gastrin-Releasing Peptide, human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.64% |
| CAS | 93755-85-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 2859.38 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (34.97 mM∣Need ultrasonic) |