missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gastrodenol, MedChemExpress

Produktkod. 16491068
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491068 5 g 5g
16422279 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0796

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrate; De-Noltab)is a mineral that is used in treating ulcers and upset stomach.

Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrate

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gastrodenol
Fysisk form Solid
CAS 57644-54-9
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10BiK3O14
Synonym Bismuth tripotassium dicitrate Bismuth subcitrate
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (141.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].[K+].[K+].[K+].[Bi+3]
Molekylvikt (g/mol) 704.47
Formel vikt 704.47
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.