missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GATA-3 Antibody (GATA3/2444), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08424F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| GATA-3 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 | |
| Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23771) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Innate Immunity | |
| 2625 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| GATA3/2444 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering