Läs mer
Brady™ Portventillåsning
Produktkod. 10643775 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10643775 Rött Varje
1 options
Produktkod. 10643775 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065562
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Denna portventillåsning har ett unikt knockoutcenter som rymmer OS och Y eller stigande spindelventiler . Lockouts accepterar lås med schacklar upp till 9,53 mm diameter.
  • Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
Specifikationer
Produkttyp Portventillåsning
Alternativt artikelnummer 065562
Färg Rött
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Brady Portventilspärr
Diameter (engelska) 6,75 tum.
Diameter (engelska) Shackle 0,26 tum.
Diameter (metrisk) 171.45 mm
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (D x B x H) 60.40 x 224.10 x 181 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 7,13 tum.
Höjd (metrisk) 181 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 8,82 tum.
Bredd (metrisk) 224.1 mm