Läs mer
Thermo Scientific™ Gateway tillbehörssats för OPC™ UA-aktivering av Bio Säkerhetsskåp
Produktkod. 17907202 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
OPC UA Gateway (alla exklusive Kina)
Produktkod. Produkttyp
17907202 OPC UA Gateway (alla exklusive Kina)
1 options
Produktkod. 17907202 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50170006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27347.13 SEK
    24853.32 SEK / Paket med 1
    Save 2493.81 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dra nytta av papperslös journalföring, fjärrövervakning, molnanalys och mer genom att integrera din Thermo Scientific™ Biologiskt säkerhetsskåp i dina distribuerade styrsystem (DCS) med hjälp av Gateway Accessory Kit för OPC™ UA-aktivering.
Aktivera Open Platform Communication Unified Architecture (OPC™ UA) integration av Thermo Scientific™ Biologiska säkerhetsskåp som använder denna gateway-tillbehörssats. Dra nytta av den fulla potentialen av att integrera labbutrustning i dina nya eller befintliga distribuerade styrsystem (DCS), inklusive papperslös journalföring, fjärrövervakning, molnanalys och mer.
Thermo Scientific™ OPC™ UA Gateway för biologiska säkerhetsskåp använder OPC™ UA interoperabilitetskommunikationsprotokoll för att möjliggöra ett säkert och tillförlitligt utbyte av realtidsdata och historiska data mellan Distributed Control Systems (DCS), såsom Emerson™ DeltaV™ system och andra system, applikationer och företagsanvändare.
Vad är OPC UA?
Open Platform Communication Unified Architecture (OPC™ UA) är en plattformsoberoende, öppen industristandard för anslutning som möjliggör maskin-till-maskin-kommunikation och informationsintegration mellan olika enheter, mjukvarusystem och applikationer.
Fördelar med att ansluta
  • 21 CFR Part 11 –överensstämmelse och GMP behov
  • Stöd revisionskrav med förbättrad dataspårbarhet
  • Fjärrövervakning i realtid, effektivisering av arbetsflöden och tillgångar och kostnadsoptimering samt regelefterlevnad.
Gateway-tillbehörssatsen levereras komplett med en gateway-enhet, USB 2.0-kabel USB-A till USB-B-kontakt och 100-240 V strömförsörjning. En sats behövs per anslutning av biologiskt säkerhetsskåp.
Gateway-tillbehörssatsen är kompatibel med följande modeller:
  • Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiskt säkerhetsskåp
  • Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i biologiskt säkerhetsskåp
  • Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Biologiskt säkerhetsskåp
  • Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Biologiskt säkerhetsskåp
  • Thermo Scientific™ 1300 Series A2 biologiskt säkerhetsskåp
  • Thermo Scientific™ 1500-serien A2 biologiskt säkerhetsskåp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific OPC UA Gateway för Bio Säkerhetsskåp finns i alla länder utom i Kina
Produkttyp OPC UA Gateway (alla exklusive Kina)
Inkluderar Strömförsörjning 100-240 V, USB 2.0-kabel USB-A till USB-B-kontakt
För användning med (utrustning) Herasafe™ 2030i, Maxisafe 2030i, Herasafe™ 2025, MSC-Advantage™ , 1300 Series A2 och 1500 Series A2 biologiska säkerhetsskåp
Spänning 100 till 240 V