Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 1A Dubbelvalsvektor
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Gateway™ entry vectors are designed to clone DNA sequences using restriction endonucleases and ligase to create a Gateway™ entry clone. The entry clone is ready for recombination with a destination vector to create an expression clone. New: pENTR™ Dual Selection vectors!
Gateway™ ingångsvektorer är designade för att klona DNA-sekvenser med användning av restriktionsendonukleaser och ligas för att skapa en Gateway™ ingångsklon. Ingångsklonen är redo för rekombination med en destinationsvektor för att skapa en expressionsklon. Ny: pENTR™ Dubbla urvalsvektorer!
De Gateway™ ingångsvektorer (tabell 1) erbjuder följande:
attL1- och attL2-ställen för platsspecifik rekombination av ingångsklonen med en Gateway™ destinationsvektor för att säkerställa kloning av genen av intresse i korrekt orientering för uttryck
Kozak konsensussekvens för effektiv translationsinitiering i eukaryota system
Ribosombindningsställe för effektiv translationsinitiering i prokaryota system (pENTR™ Endast vektorer 1A Dual Selection, ™pENTR 3C Dual Selection och ™pENTR 11 Dual Selection)
rrnB-transkriptionstermineringssekvenser för att förhindra basalt uttryck av PCR-produkten av intresse i E. coli
pUC-ursprung för högkopiereplikation och underhåll av plasmiden i E. coli
Kanamycinresistensgen för selektion i E. coli
ccdB-⁄kloramfenikolfusionsgenen som är belägen mellan de två attL-ställena för
o negativ selektion och
o Kloramfenikolselektion i E. coli
Kanamycinresistensgen för selektion i E. coli
De Gateway™ ingångsvektorer (tabell 1) erbjuder följande:
o negativ selektion och
o Kloramfenikolselektion i E. coli
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dual SelectionExpression Vector |
| Innehåll och lagring | 10μ g pENTR™ Dubbel selektionsvektor, lyofiliserad i TE, pH: 8,0. Resuspendera i vatten Förvara vid -20 °C |
| Antibiotikaresistens bakterie | Kloramfenikol (CmR), Kanamycin (KanR) |
| Klyvning | Ingen klyvningsplats |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Inkörsport |
| Kvantitet | 10μ g |
| Vektor | pENTR |
| Produktlinje | pENTR |