Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 2B Dubbelvalsvektor
Produktkod. 10722144
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10722144
Brand: Invitrogen™ A10463
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gateway™ pENTR™ 2B Dubbelvalsvektor
Gateway™ entry vectors are designed to clone DNA sequences using restriction endonucleases and ligase to create a Gateway™ entry clone. The resulting entry clone is ready for recombination with a destination vector to create an expression clone. New: pENTR™ Dual Selection vectors!
Gateway™ ingångsvektorer är designade för att klona DNA-sekvenser med användning av restriktionsendonukleaser och ligas för att skapa en Gateway™ ingångsklon. Den resulterande ingångsklonen är redo för rekombination med en destinationsvektor för att skapa en expressionsklon. Ny: pENTR™ Dubbla urvalsvektorer!
De Gateway™ ingångsvektorer (tabell 1) erbjuder följande:
  • attL1- och attL2-ställen för platsspecifik rekombination av ingångsklonen med en Gateway™ destinationsvektor för att säkerställa kloning av genen av intresse i korrekt orientering för uttryck
  • Kozak konsensussekvens för effektiv translationsinitiering i eukaryota system
  • Ribosombindningsställe för effektiv translationsinitiering i prokaryota system (pENTR™ Endast vektorer 1A Dual Selection, ™pENTR 3C Dual Selection och ™pENTR 11 Dual Selection)
  • rrnB-transkriptionstermineringssekvenser för att förhindra basalt uttryck av PCR-produkten av intresse i E. coli
  • pUC-ursprung för högkopiereplikation och underhåll av plasmiden i E. coli
  • Kanamycinresistensgen för selektion i E. coli
  • ccdB-⁄kloramfenikolfusionsgenen som är belägen mellan de två attL-ställena för
    o negativ selektion och
    o Kloramfenikolselektion i E. coli
  • Kanamycinresistensgen för selektion i E. coli
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Dual SelectionExpression Vector
    Innehåll och lagring 10μ g pENTR™ Dubbel selektionsvektor, i 20 ul i TE-buffert, pH 8,0.
    Förvara vid -20 °C
    Antibiotikaresistens bakterie Kloramfenikol (CmR), Kanamycin (KanR)
    Klyvning Ingen klyvningsplats
    Protein Tag Otaggad
    Kloningsmetod Inkörsport
    Kvantitet 10μ g
    Vektor pENTR
    Produktlinje pENTR