Läs mer
Gatifloxacin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15549513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15549513 25 g 25g
15529513 1 g 1g
15539513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15549513 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460230250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 112811-59-3 | C19H22FN3O4 | 375.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112811-59-3
Molekylformel C19H22FN3O4
Molekylvikt (g/mol) 375.40
MDL-nummer MFCD00895399
InChI-nyckel XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gatifloxacin, tequin, zymar, gatiflo, gatifloxacine, gatiquin, gatispan, gatilox, zymaxid, gaity
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluor-8-metoxi-7-(3-metylpiperazin-1-yl)-4-oxokinolin-3-karboxylsyra
LEDER COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gatifloxacin
Smältpunkt 185,0 °C till 187,0 °C
Förlust vid torkning 4% till 8%
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 375.39
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gatifloxacin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.