Läs mer
Gatifloxacin-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gatifloxacin-d4 |
| CAS | 1190043-25-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 2H4 H18 F N3 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-7-(2,2,5,5-tetradeuterio-3-methylpiperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid, Gatifloxacin-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26)/i5D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CN(c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O)C([2H])([2H])C(C)N1 |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-7-(2,2,5,5-tetradeuterio-3-methylpiperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.42 |
| Visa mer |