Läs mer
Gatifloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Gatifloxacin hydrochloride (AM-1155
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gatifloxacin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 121577-32-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23ClFN3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | AM-1155 hydrochlorideBMS-206584 hydrochloridePD135432 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 10 mg/mL (24.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.14 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |