Läs mer
Gatifloxacin, MedChemExpress
Produktkod. 16471059
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471059 1 g 1g
16456757 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16471059 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10581
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Gatifloxacin (AM-1155; BMS-206584; PD135432) is a potent fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Gatifloxacin inhibits bacterial type II topoisomerases (IC50=13.8 μg/ml for S. aureus topoisomerase IV) and E. coli DNA gyrase (IC50=0.109 μg/ml). Gatifloxacin can be used to treat bacterial conjunctivitis in vivo.
Gatifloxacin (AM-1155
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gatifloxacin
Fysisk form Solid
CAS 112811-59-3
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22FN3O4
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym AM-1155 BMS-206584 PD135432
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (5.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1NCCN(C2=C(F)C=C3C(N(C4CC4)C=C(C(O)=O)C3=O)=C2OC)C1
Molekylvikt (g/mol) 375.39
Formel vikt 375.39
Procent renhet 99.37%