Läs mer
Gatifloxacin, MedChemExpress
Produktkod. p-200098107
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 16471059
Brand: Medchem Express HY10581
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Gatifloxacin (AM-1155; BMS-206584; PD135432) is a potent fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Gatifloxacin inhibits bacterial type II topoisomerases (IC50=13.8 μg/ml for S. aureus topoisomerase IV) and E. coli DNA gyrase (IC50=0.109 μg/ml). Gatifloxacin can be used to treat bacterial conjunctivitis in vivo.
Gatifloxacin (AM-1155
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gatifloxacin
Fysisk form Solid
CAS 112811-59-3
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22FN3O4
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym AM-1155 BMS-206584 PD135432
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (5.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1NCCN(C2=C(F)C=C3C(N(C4CC4)C=C(C(O)=O)C3=O)=C2OC)C1
Molekylvikt (g/mol) 375.39
Formel vikt 375.39
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.