Läs mer
Gatifloxacin Sesquihydrate, Mikromol
Beskrivning
Gatifloxacin Sesquihydrate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gatifloxacin Sesquihydrate |
| CAS | 180200-66-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gatifloxacin Sesquihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C19 H22 F N3 O4 . 3 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Hydrate (2:3), (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Sesquihydrate, Gatifloxa |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O.O.O.COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O.COc5c(N6CCNC(C)C6)c(F)cc7C(=O)C(=CN(C8CC8)c57)C(=O)O |
| Visa mer |