Läs mer
Gatifloxacin sesquihydrate
Produktkod. 15407239
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15407239
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66036.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett brett spektrum antibiotikum
Ett brett spektrum antibiotikum
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180200-66-2
Molekylformel C19H22FN3O4
Molekylvikt (g/mol) 375.40
MDL-nummer MFCD00895399
InChI-nyckel XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluor-8-metoxi-7-(3-metylpiperazin-1-yl)-4-oxokinolin-3-karboxylsyra
LEDER COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gatifloxacin sesquihydrate
Typ Gatifloxacin Sesquihydrate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Kokpunkt 684°C
Merck Index 14,4376
Löslighetsinformation Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Formel vikt 402.42
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.